Tisk…
3-Methoxybiphenyl 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR937041-10G OR937041-1G OR937041-5G
APOSOR937041-10GEA 23150 CZK
APOSOR937041-10G APOSOR937041-1G APOSOR937041-5G
3-Methoxybiphenyl 95%
3-Methoxybiphenyl
Vzorec: C₁₃H₁₂O
Bod varu: 140 °C/5,25mmHg
Hustota: 1,08 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00027514
CAS číslo: 2113-56-6