Tisk…
(±)-Methyl-2,3-dichloropropionate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl 2,3-dichloropropanoate
OR937030-100G OR937030-25G
APOSOR937030-100GEA 7050 CZK
APOSOR937030-100G APOSOR937030-25G
(±)-Methyl-2,3-dichloropropionate 95%
(±)-Methyl-2,3-dichloropropionate
Vzorec: C₄H₆Cl₂O₂
MW: 157
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000944
CAS číslo: 3674-09-7