Tisk…
2,6-Dimethoxy-4-methylbenzaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR937014-10G OR937014-1G OR937014-5G
APOSOR937014-10GEA 23580 CZK
APOSOR937014-10G APOSOR937014-1G APOSOR937014-5G
2,6-Dimethoxy-4-methylbenzaldehyde 95%
2,6-Dimethoxy-4-methylbenzaldehyde
Vzorec: C₁₀H₁₂O₃
MW: 180.20 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01321089
CAS číslo: 6937-96-8