4,6,8-Trimethylquinoline 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR937011-1G
OR937011-250MG
APOSOR937011-1GEA
7580
CZK
APOSOR937011-1G
APOSOR937011-250MG
4,6,8-Trimethylquinoline 95%
4,6,8-Trimethylquinoline
Vzorec:
C₁₂H₁₃N MW: 171,238 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00191505 CAS číslo: 88565-88-2 |