Tisk…
3,6-Bis(hydroxymethyl)durene 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR936985-1G OR936985-5G
APOSOR936985-1GEA 8070 CZK
APOSOR936985-1G APOSOR936985-5G
3,6-Bis(hydroxymethyl)durene 95%
3,6-Bis(hydroxymethyl)durene
Vzorec: C₁₂H₁₈O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004623
CAS číslo: 7522-62-5