Tisk…
3-(3,4-Dimethylphenyl)propionic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR936979-1G OR936979-5G
APOSOR936979-1GEA 777 CZK
APOSOR936979-1G APOSOR936979-5G
3-(3,4-Dimethylphenyl)propionic acid 95%
3-(3,4-Dimethylphenyl)propionic acid
Vzorec: C₁₁H₁₄O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03425686
CAS číslo: 25173-76-6