Tisk…
Butyl vinyl ether 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR936968-25G OR936968-5G
APOSOR936968-25GEA 2480 CZK
APOSOR936968-25G APOSOR936968-5G
Butyl vinyl ether 98%
Butyl vinyl ether
Vzorec: C₆H₁₂O
Bod varu: 94 °C
Bod tání: –92 °C
Hustota: 0,774 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: –12 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009454
CAS číslo: 111-34-2