Tisk…
2,2,2-Trimethylthioacetamide 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR936945-25G OR936945-5G
APOSOR936945-25GEA 7910 CZK
APOSOR936945-25G APOSOR936945-5G
2,2,2-Trimethylthioacetamide 95%
2,2,2-Trimethylthioacetamide
Vzorec: C₅H₁₁NS
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09742834
CAS číslo: 630-22-8