5,5-Dimethylacetylacetone 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR936943-1G
OR936943-5G
APOSOR936943-1GEA
4570
CZK
APOSOR936943-1G
APOSOR936943-5G
5,5-Dimethylacetylacetone 95%
5,5-Dimethylacetylacetone
Vzorec:
C₈H₁₄O₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00142767 CAS číslo: 7307-04-2 |