Tisk…
4-Amino-2-methylquinoline 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Aminoquinaldine, 2-Methylquinolin-4-amine
OR936906-25G OR936906-5G
APOSOR936906-25GEA 5790 CZK
APOSOR936906-25G APOSOR936906-5G
4-Amino-2-methylquinoline 95%
4-Amino-2-methylquinoline
Vzorec: C₁₀H₁₀N₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006759
CAS číslo: 6628-04-2