Tisk…
2-sulphanyl-5,6,7,8-tetrahydro-4-quinazolinol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Hydroxy-5,6,7,8-tetrahydroquinazoline-2-thiol
OR9369-1G OR9369-5G
APOSOR9369-1GEA 3970 CZK
APOSOR9369-1G APOSOR9369-5G
2-sulphanyl-5,6,7,8-tetrahydro-4-quinazolinol
2-sulphanyl-5,6,7,8-tetrahydro-4-quinazolinol
Vzorec: C₈H₁₀N₂OS
MW: 182,25 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00665849
CAS číslo: 16064-21-4