Tisk…
trans-1-Methoxy-3-trimethylsilyloxy-1,3-butadiene 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR936898-1G OR936898-5G
APOSOR936898-1GEA 3670 CZK
APOSOR936898-1G APOSOR936898-5G
trans-1-Methoxy-3-trimethylsilyloxy-1,3-butadiene 95%
trans-1-Methoxy-3-trimethylsilyloxy-1,3-butadiene
Vzorec: C₈H₁₆O₂Si
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008498
CAS číslo: 54125-02-9