Tisk…
N-Cyanomethyl-N-methyl-4-nitroaniline 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR936889-1G OR936889-5G
APOSOR936889-1GEA 5590 CZK
APOSOR936889-1G APOSOR936889-5G
N-Cyanomethyl-N-methyl-4-nitroaniline 95%
N-Cyanomethyl-N-methyl-4-nitroaniline
Vzorec: C₉H₉N₃O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00191337
CAS číslo: 107023-66-5