Tisk…
2-Hydroxyethyl-4-hydroxybenzoate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Hydroxybenzoic Acid 2-Hydroxyethyl Ester, 2-Hydroxyethylparaben
OR936885-100G OR936885-10G OR936885-25G
APOSOR936885-100GEA 20900 CZK
APOSOR936885-100G APOSOR936885-10G APOSOR936885-25G
2-Hydroxyethyl-4-hydroxybenzoate 95%
2-Hydroxyethyl-4-hydroxybenzoate
Vzorec: C₉H₁₀O₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00059079
CAS číslo: 2496-90-4