Tisk…
2-(4-tert-Butylphenyl)ethanol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 2-(4-(tert-Butyl)phenyl)ethanol
OR936878-10G OR936878-25G OR936878-5G
APOSOR936878-10GEA 2110 CZK
APOSOR936878-10G APOSOR936878-25G APOSOR936878-5G
2-(4-tert-Butylphenyl)ethanol 95%
2-(4-tert-Butylphenyl)ethanol
Vzorec: C₁₂H₁₈O
MW: 178.28 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00236023
CAS číslo: 5406-86-0