Tisk…
4-(Trimethylsilyl)-3-butyn-1-ol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Trimethylsilyl-3-butyn-1-ol
OR936873-25G
APOSOR936873-25GEA 4040 CZK
APOSOR936873-25G
4-(Trimethylsilyl)-3-butyn-1-ol 95%
4-(Trimethylsilyl)-3-butyn-1-ol
Vzorec: C₇H₁₄OSi
MW: 142,27 g/mol
Bod varu: 97…98 °C
Hustota: 0,854 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 60 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00190217
CAS číslo: 2117-12-6
UN: 1993
ADR: 3,III