Tisk…
2-[4-(Cyanomethyl)phenyl]acetamide 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR936870-1G OR936870-250MG
APOSOR936870-1GEA 21730 CZK
APOSOR936870-1G APOSOR936870-250MG
2-[4-(Cyanomethyl)phenyl]acetamide 95%
2-[4-(Cyanomethyl)phenyl]acetamide
Vzorec: C₁₀H₁₀N₂O
MW: 174,20 g/mol
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 99071-55-3