Tisk…
2,2,4-Trimethyl-2-pentanol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR936859-1G OR936859-5G
APOSOR936859-1GEA 6420 CZK
APOSOR936859-1G APOSOR936859-5G
2,2,4-Trimethyl-2-pentanol 95%
2,2,4-Trimethyl-2-pentanol
Vzorec: C₈H₁₈O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00101611
CAS číslo: 690-37-9