Tisk…
N-Pentylaniline 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: N-Amylaniline
OR936857-5G
APOSOR936857-5GEA 5360 CZK
APOSOR936857-5G
N-Pentylaniline 95%
N-Pentylaniline
Vzorec: C₁₁H₁₇N
MW: 163,26 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00059431
CAS číslo: 2655-27-8