Pyridine-2,3-dicarbonitrile 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms:
2,3-Dicyanopyridine
OR936850-1G
APOSOR936850-1GEA
2150
CZK
APOSOR936850-1G
Pyridine-2,3-dicarbonitrile 95%
Pyridine-2,3-dicarbonitrile
Vzorec:
C₇H₃N₃ MW: 129,12 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00191682 CAS číslo: 17132-78-4 |