Tisk…
2,2-Pentamethylene-1,3-dioxolan-4-one 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR936836-1G OR936836-5G
APOSOR936836-1GEA 0 CZK
APOSOR936836-1G APOSOR936836-5G
2,2-Pentamethylene-1,3-dioxolan-4-one 95%
2,2-Pentamethylene-1,3-dioxolan-4-one
Vzorec: C₈H₁₂O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010852
CAS číslo: 4423-79-4