Tisk…
1-Boc-pyrrole-2-carboxaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR936830-25G OR936830-5G
APOSOR936830-25GEA 13360 CZK
APOSOR936830-25G APOSOR936830-5G
1-Boc-pyrrole-2-carboxaldehyde 95%
1-Boc-pyrrole-2-carboxaldehyde
Vzorec: C₁₀H₁₃NO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03086220
CAS číslo: 161282-57-1