Tisk…
3-Chloro-2,4(3H,5H)-furandione 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR936822-25G OR936822-5G
APOSOR936822-25GEA 5200 CZK
APOSOR936822-25G APOSOR936822-5G
3-Chloro-2,4(3H,5H)-furandione 95%
3-Chloro-2,4(3H,5H)-furandione
Vzorec: C₄H₃ClO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00134273
CAS číslo: 4971-55-5