Benzenesulphonamide 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR936811-100G
OR936811-250G
APOSOR936811-100GEA
622
CZK
APOSOR936811-100G
APOSOR936811-250G
Benzenesulphonamide 98%
Benzenesulphonamide
Vzorec:
C₆H₇NO₂S Bod tání: 149…152 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00007930 CAS číslo: 98-10-2 |