Tisk…
Dimethyl-cis-4-cyclohexene-1,2-dicarboxylate 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR936808-1G OR936808-5G
APOSOR936808-1GEA 3740 CZK
APOSOR936808-1G APOSOR936808-5G
Dimethyl-cis-4-cyclohexene-1,2-dicarboxylate 96%
Dimethyl-cis-4-cyclohexene-1,2-dicarboxylate
Vzorec: C₁₀H₁₄O₄
MW: 198,22 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00209581
CAS číslo: 4841-84-3