Tisk…
4-Butylresorcinol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR936805-1G OR936805-250MG
APOSOR936805-1GEA 2730 CZK
APOSOR936805-1G APOSOR936805-250MG
4-Butylresorcinol 98%
4-Butylresorcinol
Vzorec: C₁₀H₁₄O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01684800
CAS číslo: 18979-61-8
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III