2-Propionylpyrrole 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR936803-1G
OR936803-25G
OR936803-5G
APOSOR936803-1GEA
1240
CZK
APOSOR936803-1G
APOSOR936803-25G
APOSOR936803-5G
2-Propionylpyrrole 95%
2-Propionylpyrrole
Vzorec:
C₇H₉NO Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD01696449 CAS číslo: 1073-26-3 |