Tisk…
4-Chloro-(3-methoxycarbonyl)phenylboronic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR9368-1G OR9368-5G OR9368-10G
APOSOR9368-1GEA 622 CZK
APOSOR9368-1G APOSOR9368-5G APOSOR9368-10G
4-Chloro-(3-methoxycarbonyl)phenylboronic acid 98%
4-Chloro-(3-methoxycarbonyl)phenylboronic acid
Vzorec: C₈H₈BClO₄
Bod tání: 136…138 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD06801690
CAS číslo: 874219-45-1