Tisk…
3-Ethyl-3-methylglutaric acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR936775-10G OR936775-1G OR936775-5G
APOSOR936775-10GEA 20070 CZK
APOSOR936775-10G APOSOR936775-1G APOSOR936775-5G
3-Ethyl-3-methylglutaric acid 95%
3-Ethyl-3-methylglutaric acid
Vzorec: C₈H₁₄O₄
MW: 174,20 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00020494
CAS číslo: 5345-01-7