Tisk…
tert-Butyldimethylsilyl-N-phenylbenzimidate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR936738-1G OR936738-5G
APOSOR936738-1GEA 1870 CZK
APOSOR936738-1G APOSOR936738-5G
tert-Butyldimethylsilyl-N-phenylbenzimidate 98%
tert-Butyldimethylsilyl-N-phenylbenzimidate
Vzorec: C₁₉H₂₅NOSi
Bod tání: 71 °C
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 404392-70-7