1-Cyclohexylethanol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR936737-25G
OR936737-5G
APOSOR936737-25GEA
7080
CZK
APOSOR936737-25G
APOSOR936737-5G
1-Cyclohexylethanol 95%
1-Cyclohexylethanol
Vzorec:
C₈H₁₆O MW: 128.21 Hustota: 0.918 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00001475 CAS číslo: 1193-81-3 |