Tisk…
(S)-(-)-β-Citronellol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR936732-25G OR936732-5G OR936732-100G
APOSOR936732-25GEA 2240 CZK
APOSOR936732-25G APOSOR936732-5G APOSOR936732-100G
(S)-(-)-β-Citronellol 95%
(S)-(-)-β-Citronellol
Vzorec: C₁₀H₂₀O
Bod varu: 225…226 °C
Hustota: 0,856 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00063214
CAS číslo: 7540-51-4