Tisk…
2-Methylbenzylamine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: o-Tolylmethanamine, 2-(Aminomethyl)toluene
OR936728-100G
APOSOR936728-100GEA 2690 CZK
APOSOR936728-100G
2-Methylbenzylamine 98%
2-Methylbenzylamine
Vzorec: C₈H₁₁N
MW: 121,18 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008112
CAS číslo: 89-93-0