Tisk…
2-[(2-Methylphenoxy)methyl]oxirane 85%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR936726-100G OR936726-25G
APOSOR936726-100GEA 0 CZK
APOSOR936726-100G APOSOR936726-25G
2-[(2-Methylphenoxy)methyl]oxirane 85%
2-[(2-Methylphenoxy)methyl]oxirane
Vzorec: C₁₀H₁₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00037847
CAS číslo: 2210-79-9