Tisk…
3-Benzyloxazolidine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR936664-1G OR936664-5G
APOSOR936664-1GEA 2400 CZK
APOSOR936664-1G APOSOR936664-5G
3-Benzyloxazolidine 95%
3-Benzyloxazolidine
Vzorec: C₁₀H₁₃NO
MW: 163,22 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00059028
CAS číslo: 13657-16-4