1-Methylbenzotriazole 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms:
1-Methyl-1H-benzotriazole
OR936661-25G
OR936661-5G
APOSOR936661-25GEA
5460
CZK
APOSOR936661-25G
APOSOR936661-5G
1-Methylbenzotriazole 95%
1-Methylbenzotriazole
Vzorec:
C₇H₇N₃ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00014572 CAS číslo: 13351-73-0 |