Tisk…
2-Chloro-N,N-diethylaniline 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR936656-10G OR936656-1G OR936656-5G
APOSOR936656-10GEA 22520 CZK
APOSOR936656-10G APOSOR936656-1G APOSOR936656-5G
2-Chloro-N,N-diethylaniline 95%
2-Chloro-N,N-diethylaniline
Vzorec: C₁₀H₁₄ClN
MW: 183,68 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00059477
CAS číslo: 19372-80-6