Tisk…
4-Benzoyloxy-2-azetidinone 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR936652-10G OR936652-1G OR936652-5G
APOSOR936652-10GEA 23150 CZK
APOSOR936652-10G APOSOR936652-1G APOSOR936652-5G
4-Benzoyloxy-2-azetidinone 95%
4-Benzoyloxy-2-azetidinone
Vzorec: C₁₀H₉NO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00012317
CAS číslo: 28562-58-5