Tisk…
(S)-(+)-2-Methylglutaric acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR936647-1G OR936647-5G
APOSOR936647-1GEA 8700 CZK
APOSOR936647-1G APOSOR936647-5G
(S)-(+)-2-Methylglutaric acid 98%
(S)-(+)-2-Methylglutaric acid
Vzorec: C₆H₁₀O₄
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 1115-82-8