Tisk…
2,3-Dichlorobenzylamine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR936632-25G
APOSOR936632-25GEA 4240 CZK
APOSOR936632-25G
2,3-Dichlorobenzylamine 95%
2,3-Dichlorobenzylamine
Vzorec: C₇H₇Cl₂N
MW: 176,04 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00047927
CAS číslo: 39226-95-4