Tisk…
2,5-Dimethyl-3-hexyne-2,5-diol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 2,5-Dimethylhex-3-yne-2,5-diol
OR936618-500G
APOSOR936618-500GEA 2110 CZK
APOSOR936618-500G
2,5-Dimethyl-3-hexyne-2,5-diol 95%
2,5-Dimethyl-3-hexyne-2,5-diol
Vzorec: C₈H₁₄O₂
MW: 142,2 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004468
CAS číslo: 142-30-3