Tisk…
4-Butylbenzaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR936585-25G OR936585-5G
APOSOR936585-25GEA 24010 CZK
APOSOR936585-25G APOSOR936585-5G
4-Butylbenzaldehyde 95%
4-Butylbenzaldehyde
Vzorec: C₁₁H₁₄O
MW: 162,23 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00040751
CAS číslo: 1200-14-2