Tisk…
p-Tolyl isovalerate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: p-Tolyl 3-methylbutanoate, Isovaleric Acid p-Tolyl Ester
OR936570-25G OR936570-5G OR936570-100G
APOSOR936570-25GEA 2110 CZK
APOSOR936570-25G APOSOR936570-5G APOSOR936570-100G
p-Tolyl isovalerate 95%
p-Tolyl isovalerate
Vzorec: C₁₂H₁₆O₂
MW: 192,26 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00036648
CAS číslo: 55066-56-3