Tisk…
3-Mercapto-4-methyl-4H-1,2,4-triazole 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Methyl-4H-1,2,4-triazole-3-thiol
OR936548-100G OR936548-25G
APOSOR936548-100GEA 14290 CZK
APOSOR936548-100G APOSOR936548-25G
3-Mercapto-4-methyl-4H-1,2,4-triazole 95%
3-Mercapto-4-methyl-4H-1,2,4-triazole
Vzorec: C₃H₅N₃S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010069
CAS číslo: 24854-43-1