1,1-Diphenylhydrazine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR936542-10G
OR936542-1G
OR936542-5G
APOSOR936542-10GEA
22750
CZK
APOSOR936542-10G
APOSOR936542-1G
APOSOR936542-5G
1,1-Diphenylhydrazine 95%
1,1-Diphenylhydrazine
Vzorec:
C₁₂H₁₂N₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00044505 CAS číslo: 530-50-7 |