Tisk…
1-(3-Hydroxypropyl)piperazine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR936540-10G OR936540-2G OR936540-50G OR936540-1G OR936540-5G
APOSOR936540-10GEA 0 CZK
APOSOR936540-10G APOSOR936540-2G APOSOR936540-50G APOSOR936540-1G APOSOR936540-5G
1-(3-Hydroxypropyl)piperazine 98%
1-(3-Hydroxypropyl)piperazine
Vzorec: C₇H₁₆N₂O
Bod varu: 128…132 °C/5,25mmHg
Bod tání: 49…53 °C
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00023132
CAS číslo: 5317-32-8