Tisk…
1-Isopropyl-3-pyrrolidinol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR936536-10G OR936536-1G OR936536-5G
APOSOR936536-10GEA 25630 CZK
APOSOR936536-10G APOSOR936536-1G APOSOR936536-5G
1-Isopropyl-3-pyrrolidinol 95%
1-Isopropyl-3-pyrrolidinol
Vzorec: C₇H₁₅NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00191525
CAS číslo: 42729-56-6