Tisk…
Methyl DL-2-hydroxy-3-butenoate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: DL-2-Hydroxy-3-butenoic Acid Methyl Ester
OR936535-5G OR936535-1G OR936535-250MG
APOSOR936535-5GEA 35380 CZK
APOSOR936535-5G APOSOR936535-1G APOSOR936535-250MG
Methyl DL-2-hydroxy-3-butenoate
Methyl DL-2-hydroxy-3-butenoate
Vzorec: C₅H₈O₃
MW: 116,12 g/mol
Bod varu: 64 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00144164
CAS číslo: 5837-73-0