Tisk…
3,3,5-Trimethylcaproic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR936533-100G OR936533-1KG OR936533-500G
APOSOR936533-100GEA 2150 CZK
APOSOR936533-100G APOSOR936533-1KG APOSOR936533-500G
3,3,5-Trimethylcaproic acid 98%
3,3,5-Trimethylcaproic acid
Vzorec: C₉H₁₈O₂
Bod varu: 120 °C/10mmHg
Bod tání: –70 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00020507
CAS číslo: 3302-10-1