Tisk…
3-Phenyl-2,4-pentanedione 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR936526-1G OR936526-250MG
APOSOR936526-1GEA 2730 CZK
APOSOR936526-1G APOSOR936526-250MG
3-Phenyl-2,4-pentanedione 95%
3-Phenyl-2,4-pentanedione
Vzorec: C₁₁H₁₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00048223
CAS číslo: 5910-25-8